MilliporeSigma
ENAH0425C83A
Enamine
3,3-diethoxypropanethioamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.27
Número MDL:
mp
92-94
Iupac Name
3,3-diethoxypropanethioamide
Inchi Code
1S/C7H15NO2S/c1-3-9-7(10-4-2)5-6(8)11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H2,8,11)
Clave InChI
BZABVZOANCFYCQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1599584
Melting Point
92-94
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1599584
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)