MilliporeSigma
ENAH04258341
Enamine
7-oxaspiro[4.5]dec-8-en-10-one
Seleccione un Tamaño
50 MG
$310.70
100 MG
$462.80
250 MG
$661.70
500 MG
$1,043.90
1 G
$1,336.40
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1588733-50MG
$310.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$310.70
100 MG
$462.80
250 MG
$661.70
500 MG
$1,043.90
1 G
$1,336.40
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1588733-50MG
$310.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
7-oxaspiro[4.5]dec-8-en-10-one
Inchi Code
1S/C9H12O2/c10-8-3-6-11-7-9(8)4-1-2-5-9/h3,6H,1-2,4-5,7H2
Clave InChI
HTWGTFMTYIQFDR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588733
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588733
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)