MilliporeSigma
ENAH0425830D
Enamine
{6-chloroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl}methanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.08
Número MDL:
Iupac Name
(6-chloroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8ClN3.ClH/c9-6-1-2-8-11-7(3-10)5-12(8)4-6;/h1-2,4-5H,3,10H2;1H
Clave InChI
XQYBBSLMWFNEOZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587923
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587923
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)