MilliporeSigma
ENAH04257FC4
Enamine
4-(difluoromethyl)oxane-2,6-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.11
Número MDL:
Iupac Name
4-(difluoromethyl)dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
Inchi Code
1S/C6H6F2O3/c7-6(8)3-1-4(9)11-5(10)2-3/h3,6H,1-2H2
Clave InChI
ZGPBSGUWDSIJGO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663377
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663377
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)