ENAH04257F8A
Enamine
5-bromopyrimidine-2-sulfonyl fluoride
About This Item
Iupac Name
5-bromopyrimidine-2-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C4H2BrFN2O2S/c5-3-1-7-4(8-2-3)11(6,9)10/h1-2H
Clave InChI
GDJLFMUPNSQZNK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1584401
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1584401
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)