ENAH04257A16
Enamine
2-chloro-5-[3-(pyrrolidin-1-yl)propoxy]pyridine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1659483-50MG
$319.80
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1659483-50MG
$319.80
Iupac Name
2-chloro-5-(3-(pyrrolidin-1-yl)propoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C12H17ClN2O/c13-12-5-4-11(10-14-12)16-9-3-8-15-6-1-2-7-15/h4-5,10H,1-3,6-9H2
Clave InChI
KAMUKHGRNLMNRV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659483
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)