MilliporeSigma
ENAH04255DE2
Enamine
ethyl 4H-1,2,4-triazole-3-carboximidate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.61
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4H-1,2,4-triazole-3-carbimidate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N4O.ClH/c1-2-10-4(6)5-7-3-8-9-5;/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8,9);1H
Clave InChI
QUHRNZOUYKUBQG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1644739
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1644739
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)