MilliporeSigma
ENAH0424B9EA
Enamine
7-bromo-1-methoxyisoquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
282.09
Número MDL:
Iupac Name
7-bromo-1-methoxyisoquinoline-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8BrNO3/c1-16-10-8-5-7(12)3-2-6(8)4-9(13-10)11(14)15/h2-5H,1H3,(H,14,15)
Clave InChI
IDOFCDSQQOUDPN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600376
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600376
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)