MilliporeSigma
ENAH0424B7D7
Enamine
3-hydroxy-1-(piperazin-1-yl)propan-1-one hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.66
Número MDL:
Iupac Name
3-hydroxy-1-(piperazin-1-yl)propan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O2.ClH/c10-6-1-7(11)9-4-2-8-3-5-9;/h8,10H,1-6H2;1H
Clave InChI
LVKMGPMJWILESH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1271967
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1271967
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)