MilliporeSigma
ENAH0424B0C8
Enamine
4,5-difluoro-2-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
$335.40
250 MG
$477.10
500 MG
$752.70
1 G
$965.90
2.5 G
$1,890.20
5 G
$2,797.60
10 G
$4,148.30
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-286453-100MG
$335.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$335.40
250 MG
$477.10
500 MG
$752.70
1 G
$965.90
2.5 G
$1,890.20
5 G
$2,797.60
10 G
$4,148.30
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.6
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-286453-100MG
$335.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4,5-difluoro-2-nitrobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H2ClF2NO4S/c7-15(13,14)6-2-4(9)3(8)1-5(6)10(11)12/h1-2H
Clave InChI
JYVJVLADEKWZOM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-286453
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-286453
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)