MilliporeSigma
ENAH03BC985D
Enamine
6-cyclohexyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Seleccione un Tamaño
100 MG
$457.60
250 MG
$652.60
500 MG
$1,028.30
1 G
$1,318.20
2.5 G
$2,584.40
5 G
$3,823.30
10 G
$5,668.00
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1478097-100MG
$457.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$457.60
250 MG
$652.60
500 MG
$1,028.30
1 G
$1,318.20
2.5 G
$2,584.40
5 G
$3,823.30
10 G
$5,668.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.34
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1478097-100MG
$457.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6-cyclohexyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C15H21N/c1-2-4-12(5-3-1)13-6-7-15-11-16-9-8-14(15)10-13/h6-7,10,12,16H,1-5,8-9,11H2
Clave InChI
MMLFEFFLSSJFEB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1478097
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1478097
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)