MilliporeSigma
ENAH03BB4E07
Enamine
1-amino-3-bromopyridin-1-ium 2,4,6-trimethylbenzene-1-sulfonate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
373.27
Número MDL:
mp
160-162
Iupac Name
1-amino-3-bromopyridin-1-ium 2,4,6-trimethylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C9H12O3S.C5H6BrN2/c1-6-4-7(2)9(8(3)5-6)13(10,11)12;6-5-2-1-3-8(7)4-5/h4-5H,1-3H3,(H,10,11,12);1-4H,7H2/q;+1/p-1
Clave InChI
CMDGFAPRZQBXJY-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272084
Melting Point
160-162
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272084
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)