Merck
ENAH03BB3B46
Enamine
{7,7-dimethylbicyclo[2.2.1]heptan-1-yl}methanesulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
236.76
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
(7,7-dimethylbicyclo[2.2.1]hept-1-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H17ClO2S/c1-9(2)8-3-5-10(9,6-4-8)7-14(11,12)13/h8H,3-7H2,1-2H3
Clave InChI
BSBVLFMMUQQATK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267384
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267384
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)