MilliporeSigma
ENAH03BB2F62
Enamine
2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-(oxan-2-yl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
259.3
Número MDL:
Iupac Name
2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C12H21NO5/c1-12(2,3)18-11(16)13-9(10(14)15)8-6-4-5-7-17-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
Clave InChI
JWTOLTDCGMMLII-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1074238
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1074238
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)