ENAH03A1BEB9
Enamine
1-ethynylcyclobutane-1-sulfonamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-794488-50MG
$319.80
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-794488-50MG
$319.80
Iupac Name
1-ethynylcyclobutane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9NO2S/c1-2-6(4-3-5-6)10(7,8)9/h1H,3-5H2,(H2,7,8,9)
Clave InChI
OITMRTXGPRAEAR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-794488
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)