MilliporeSigma
ENAH03A08895
Enamine
1-(oxolan-2-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.21
Número MDL:
Iupac Name
1-(tetrahydrofuran-2-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O3/c10-8(11)9(4-2-5-9)7-3-1-6-12-7/h7H,1-6H2,(H,10,11)
Clave InChI
LYIGLFGQVNFASQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1121683
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1121683
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)