ENAH03A01769
Enamine
(2E)-3-[4-(cyclopropylcarbamoyl)phenyl]prop-2-enoic acid
About This Item
Iupac Name
(2E)-3-{4-[(cyclopropylamino)carbonyl]phenyl}-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C13H13NO3/c15-12(16)8-3-9-1-4-10(5-2-9)13(17)14-11-6-7-11/h1-5,8,11H,6-7H2,(H,14,17)(H,15,16)/b8-3+
InChI key
FFXXWFKUBVGRPU-FPYGCLRLSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-270450
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)