MilliporeSigma
ENAH03A013B6
Enamine
1-[4-(4-fluorophenoxy)phenyl]ethan-1-amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
$122.20
250 MG
$174.20
500 MG
$275.60
1 G
$353.60
2.5 G
$692.90
5 G
$1,023.10
10 G
$1,519.70
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1267320-100MG
$122.20
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$122.20
250 MG
$174.20
500 MG
$275.60
1 G
$353.60
2.5 G
$692.90
5 G
$1,023.10
10 G
$1,519.70
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
267.73
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1267320-100MG
$122.20
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(4-(4-fluorophenoxy)phenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H14FNO.ClH/c1-10(16)11-2-6-13(7-3-11)17-14-8-4-12(15)5-9-14;/h2-10H,16H2,1H3;1H
Clave InChI
AMBAXUBRURQXGR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267320
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267320
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)