MilliporeSigma
ENAH03A00297
Enamine
benzenesulfonyl bromide
Seleccione un Tamaño
100 MG
$335.40
250 MG
$477.10
500 MG
$752.70
1 G
$965.90
2.5 G
$1,890.20
5 G
$2,797.60
10 G
$4,148.30
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1081983-100MG
$335.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$335.40
250 MG
$477.10
500 MG
$752.70
1 G
$965.90
2.5 G
$1,890.20
5 G
$2,797.60
10 G
$4,148.30
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.07
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1081983-100MG
$335.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
mp
19-20
Iupac Name
benzenesulfonyl bromide
Inchi Code
1S/C6H5BrO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
CGWWQPZGKPHLBU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081983
Melting Point
19-20
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081983
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)