MilliporeSigma
ENAH039FE5B0
Enamine
2-aminopyridine-4-sulfonamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.66
Número MDL:
Iupac Name
2-aminopyridine-4-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7N3O2S.ClH/c6-5-3-4(1-2-8-5)11(7,9)10;/h1-3H,(H2,6,8)(H2,7,9,10);1H
Clave InChI
ZOQPNPUCTWCLQA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071953
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071953
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)