MilliporeSigma
ENAH0385C964
Enamine
tert-butyl 3-(2-oxopropyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
50 MG
$379.60
100 MG
$568.10
250 MG
$809.90
500 MG
$1,275.30
1 G
$1,634.10
2.5 G
$3,203.20
5 G
$4,738.50
10 G
$7,026.50
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-796855-50MG
$379.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$379.60
100 MG
$568.10
250 MG
$809.90
500 MG
$1,275.30
1 G
$1,634.10
2.5 G
$3,203.20
5 G
$4,738.50
10 G
$7,026.50
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.3
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-796855-50MG
$379.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-oxopropyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-9(14)7-10-5-6-13(8-10)11(15)16-12(2,3)4/h10H,5-8H2,1-4H3
Clave InChI
RAJZCIOEJRDKLT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-796855
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-796855
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)