ENAH038568CF
Enamine
3-[(6-chloro-4-phenylquinazolin-2-yl)amino]propan-1-ol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-761386-100MG
$196.30
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-761386-100MG
$196.30
Iupac Name
3-[(6-chloro-4-phenyl-2-quinazolinyl)amino]-1-propanol
Inchi Code
1S/C17H16ClN3O/c18-13-7-8-15-14(11-13)16(12-5-2-1-3-6-12)21-17(20-15)19-9-4-10-22/h1-3,5-8,11,22H,4,9-10H2,(H,19,20,21)
Clave InChI
RXNLIELAKWOBFH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761386
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)