MilliporeSigma
ENAH038566B4
Enamine
3,4-dihydrospiro[1,4-benzoxazine-2,1'-cyclopropane] hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
$310.70
100 MG
$462.80
250 MG
$661.70
500 MG
$1,043.90
1 G
$1,336.40
2.5 G
$2,618.20
5 G
$3,875.30
10 G
$5,747.30
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-747273-50MG
$310.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$310.70
100 MG
$462.80
250 MG
$661.70
500 MG
$1,043.90
1 G
$1,336.40
2.5 G
$2,618.20
5 G
$3,875.30
10 G
$5,747.30
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.66
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-747273-50MG
$310.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3,4-dihydrospiro[benzo[b][1,4]oxazine-2,1'-cyclopropane] hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11NO.ClH/c1-2-4-9-8(3-1)11-7-10(12-9)5-6-10;/h1-4,11H,5-7H2;1H
Clave InChI
XOYVYXXATNTVBB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-747273
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-747273
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)