ENAH038563FC
Enamine
7-tert-butyl 1-ethyl 3-bromo-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,5-a]pyrazine-1,7-dicarboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-736655-50MG
$435.50
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-736655-50MG
$435.50
Iupac Name
7-(tert-butyl) 1-ethyl 3-bromo-5,6-dihydroimidazo[1,5-a]pyrazine-1,7(8H)-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H20BrN3O4/c1-5-21-11(19)10-9-8-17(13(20)22-14(2,3)4)6-7-18(9)12(15)16-10/h5-8H2,1-4H3
Clave InChI
WOIQIOSEMICXNV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736655
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)