MilliporeSigma
ENAH038563F7
Enamine
1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
50 MG
$626.60
100 MG
$817.70
250 MG
$1,168.70
500 MG
$1,840.80
1 G
$2,359.50
2.5 G
$4,622.80
5 G
$6,840.60
10 G
$10,143.90
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-736645-50MG
$626.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$626.60
100 MG
$817.70
250 MG
$1,168.70
500 MG
$1,840.80
1 G
$2,359.50
2.5 G
$4,622.80
5 G
$6,840.60
10 G
$10,143.90
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-736645-50MG
$626.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4N2O2S/c9-6(10)4-1-3-2-7-8-5(3)11-4/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
WKVRMDRTLFQISW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736645
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736645
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)