MilliporeSigma
ENA964502736
Enamine
5-(4-carboxyphenyl)pyrimidine-2-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
$327.60
250 MG
$468.00
500 MG
$738.40
1 G
$946.40
2.5 G
$1,856.40
5 G
$2,743.00
10 G
$4,069.00
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-736887-100MG
$327.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$327.60
250 MG
$468.00
500 MG
$738.40
1 G
$946.40
2.5 G
$1,856.40
5 G
$2,743.00
10 G
$4,069.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.21
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-736887-100MG
$327.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-(4-carboxyphenyl)pyrimidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H8N2O4/c15-11(16)8-3-1-7(2-4-8)9-5-13-10(12(17)18)14-6-9/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
CRNBWQQLLWYUSG-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736887
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736887
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)