MilliporeSigma
ENA964491788
Enamine
methyl 2-bromo-5-(fluorosulfonyl)benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
297.1
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-bromo-5-(fluorosulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C8H6BrFO4S/c1-14-8(11)6-4-5(15(10,12)13)2-3-7(6)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
WKTLOEBFTPLCHH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727052
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727052
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)