MilliporeSigma
ENA964473466
Enamine
7-methyl-1H,3H,4H,7H-2lambda6-pyrazolo[3,4-c][1,2]thiazine-2,2,4-trione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.21
Número MDL:
Iupac Name
7-methyl-1,7-dihydropyrazolo[3,4-c][1,2]thiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide
Inchi Code
1S/C6H7N3O3S/c1-9-6-4(2-7-9)5(10)3-13(11,12)8-6/h2,8H,3H2,1H3
Clave InChI
BDUGPWDRZGUSEP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-708721
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-708721
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)