MilliporeSigma
ENA964469171
Enamine
5-chloro-3-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.67
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-3-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C9H13ClN2/c1-12-9(10)6-8(11-12)7-4-2-3-5-7/h6-7H,2-5H2,1H3
Clave InChI
YCOPWGOFBDLPSZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395923
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395923
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)