MilliporeSigma
ENA964468307
Enamine
N-phenylazetidin-3-amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.13
Número MDL:
Iupac Name
N-phenylazetidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2.2ClH/c1-2-4-8(5-3-1)11-9-6-10-7-9;;/h1-5,9-11H,6-7H2;2*1H
Clave InChI
FFBCUXLAGFRVAW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-650551
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-650551
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)