MilliporeSigma
ENA947420984
Enamine
4-bromo-6-ethyl-2-methylpyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.07
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-6-ethyl-2-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c1-3-6-4-7(8)10-5(2)9-6/h4H,3H2,1-2H3
Clave InChI
IGHDUMSIXOYOGW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-692686
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-692686
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)