MilliporeSigma
ENA947413171
Enamine
4,6-dibromo-1-chloroisoquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
321.4
Número MDL:
Iupac Name
4,6-dibromo-1-chloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H4Br2ClN/c10-5-1-2-6-7(3-5)8(11)4-13-9(6)12/h1-4H
Clave InChI
JCOMHSSFYXTEAR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397976
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397976
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)