MilliporeSigma
ENA947413163
Enamine
4-bromo-1-chloro-7-methoxyisoquinoline
Seleccione un Tamaño
50 MG
$565.50
100 MG
$739.70
250 MG
$1,056.90
500 MG
$1,665.30
1 G
$2,137.20
2.5 G
$4,186.00
5 G
$6,193.20
10 G
$9,184.50
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-397967-50MG
$565.50
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$565.50
100 MG
$739.70
250 MG
$1,056.90
500 MG
$1,665.30
1 G
$2,137.20
2.5 G
$4,186.00
5 G
$6,193.20
10 G
$9,184.50
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
272.53
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-397967-50MG
$565.50
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-bromo-1-chloro-7-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H7BrClNO/c1-14-6-2-3-7-8(4-6)10(12)13-5-9(7)11/h2-5H,1H3
InChI key
XNCSDEUKPCVVBQ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397967
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397967
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)