MilliporeSigma
ENA947410347
Enamine
2-chloro-1-(2-methylcyclopropyl)ethan-1-one
Seleccione un Tamaño
50 MG
$327.60
100 MG
$490.10
250 MG
$699.40
500 MG
$1,101.10
1 G
$1,411.80
2.5 G
$2,766.40
5 G
$4,091.10
10 G
$6,067.10
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-396735-50MG
$327.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$327.60
100 MG
$490.10
250 MG
$699.40
500 MG
$1,101.10
1 G
$1,411.80
2.5 G
$2,766.40
5 G
$4,091.10
10 G
$6,067.10
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
132.59
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-396735-50MG
$327.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-chloro-1-(2-methylcyclopropyl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H9ClO/c1-4-2-5(4)6(8)3-7/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI key
HVRRRVQDZJXREN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396735
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396735
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)