MilliporeSigma
ENA947407522
Enamine
7-bromo-1-oxo-3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
$352.30
250 MG
$505.70
500 MG
$795.60
1 G
$1,020.50
2.5 G
$1,999.40
5 G
$2,960.10
10 G
$4,388.80
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-222427-100MG
$352.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$352.30
250 MG
$505.70
500 MG
$795.60
1 G
$1,020.50
2.5 G
$1,999.40
5 G
$2,960.10
10 G
$4,388.80
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
271.07
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-222427-100MG
$352.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
7-bromo-1-oxo-3,4-dihydro-1H-isochromene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7BrO4/c11-6-2-1-5-3-8(9(12)13)15-10(14)7(5)4-6/h1-2,4,8H,3H2,(H,12,13)
InChI key
FXGQGTHAFDDSSM-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222427
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222427
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)