MilliporeSigma
ENA947397624
Enamine
4-amino-2-(aminomethyl)phenol dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
$397.80
250 MG
$569.40
500 MG
$898.30
1 G
$1,150.50
2.5 G
$2,255.50
5 G
$3,335.80
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-378752-100MG
$397.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$397.80
250 MG
$569.40
500 MG
$898.30
1 G
$1,150.50
2.5 G
$2,255.50
5 G
$3,335.80
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.09
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-378752-100MG
$397.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-amino-2-(aminomethyl)phenol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O.2ClH/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10;;/h1-3,10H,4,8-9H2;2*1H
InChI key
KNHWFUNNXGJVOZ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378752
pictograms
Exclamation markEnvironment
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378752
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)