ENA947397424
Enamine
tert-butyl 3-(2-amino-5-bromopyrimidin-4-yl)azetidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-378319-100MG
$436.80
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-378319-100MG
$436.80
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-amino-5-bromopyrimidin-4-yl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H17BrN4O2/c1-12(2,3)19-11(18)17-5-7(6-17)9-8(13)4-15-10(14)16-9/h4,7H,5-6H2,1-3H3,(H2,14,15,16)
Clave InChI
DTHOUJJKYMOPEV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378319
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)