MilliporeSigma
ENA947394372
Enamine
4-cyclopropylbutane-1-sulfonamide
Seleccione un Tamaño
50 MG
$453.70
100 MG
$674.70
250 MG
$965.90
500 MG
$1,521.00
1 G
$1,950.00
2.5 G
$3,823.30
5 G
$5,655.00
10 G
$8,386.30
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-679904-50MG
$453.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$453.70
100 MG
$674.70
250 MG
$965.90
500 MG
$1,521.00
1 G
$1,950.00
2.5 G
$3,823.30
5 G
$5,655.00
10 G
$8,386.30
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.27
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-679904-50MG
$453.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-cyclopropylbutane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H15NO2S/c8-11(9,10)6-2-1-3-7-4-5-7/h7H,1-6H2,(H2,8,9,10)
Clave InChI
VAHXHOYEIDKUQM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-679904
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-679904
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)