MilliporeSigma
ENA947391611
Enamine
1-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]azetidin-3-yl}-1H-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
50 MG
$410.80
100 MG
$611.00
250 MG
$873.60
500 MG
$1,375.40
1 G
$1,764.10
2.5 G
$3,458.00
5 G
$5,115.50
10 G
$7,586.80
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-305671-50MG
$410.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$410.80
100 MG
$611.00
250 MG
$873.60
500 MG
$1,375.40
1 G
$1,764.10
2.5 G
$3,458.00
5 G
$5,115.50
10 G
$7,586.80
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
268.27
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-305671-50MG
$410.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-(1-(tert-butoxycarbonyl)azetidin-3-yl)-4H-1,2,3l4-triazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H16N4O4/c1-11(2,3)19-10(18)14-5-7(6-14)15-8(9(16)17)4-12-13-15/h4,7H,5-6H2,1-3H3,(H,16,17)
Clave InChI
YWRWWZSDSYJNMZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305671
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305671
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)