MilliporeSigma
ENA947388242
Enamine
tert-butyl N-(2-aminoethoxy)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.22
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-aminoethoxy)carbamate
Inchi Code
1S/C7H16N2O3/c1-7(2,3)12-6(10)9-11-5-4-8/h4-5,8H2,1-3H3,(H,9,10)
Clave InChI
UEHXCXYDRJQNEX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223016
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223016
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)