ENA947385481
Enamine
2-chloro-N-(pentan-2-yl)acetamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-04639-100MG
$182.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-04639-100MG
$182.00
Iupac Name
2-chloro-N-(1-methylbutyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H14ClNO/c1-3-4-6(2)9-7(10)5-8/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)
Clave InChI
HPHVAPYQLXDAKA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04639
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)