MilliporeSigma
ENA946839906
Enamine
lithium(1+) ion 5-methyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$29.90
250 MG
$42.90
500 MG
$66.30
1 G
$85.80
2.5 G
$189.80
5 G
$351.00
10 G
$648.70
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-383978-100MG
$29.90
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$29.90
250 MG
$42.90
500 MG
$66.30
1 G
$85.80
2.5 G
$189.80
5 G
$351.00
10 G
$648.70
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
134.02
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-383978-100MG
$29.90
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
mp
189-190
Iupac Name
lithium 5-methyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C4H4N2O3.Li/c1-2-5-3(4(7)8)6-9-2;/h1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
Clave InChI
PDGXBUGQQMGDFT-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-383978
Melting Point
189-190
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-383978
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)