MilliporeSigma
ENA946831719
Enamine
2-azabicyclo[2.2.2]octan-6-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
127.19
Número MDL:
Iupac Name
2-azabicyclo[2.2.2]octan-6-ol
Inchi Code
1S/C7H13NO/c9-7-3-5-1-2-6(7)8-4-5/h5-9H,1-4H2
Clave InChI
WTHAVLKCRJPDGR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261846
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261846
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)