MilliporeSigma
ENA769517486
Enamine
lithium(1+) ion 2-{2-[(2,2-difluoroethyl)amino]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.15
Número MDL:
mp
185-187
Iupac Name
lithium 2-(2-((2,2-difluoroethyl)amino)thiazol-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C7H8F2N2O2S.Li/c8-5(9)2-10-7-11-4(3-14-7)1-6(12)13;/h3,5H,1-2H2,(H,10,11)(H,12,13);/q;+1/p-1
Clave InChI
XDANUPUHOVIQPF-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373981
Melting Point
185-187
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373981
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)