MilliporeSigma
ENA769508249
Enamine
ethyl 2-(4-cyclopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$335.40
250 MG
$477.10
500 MG
$752.70
1 G
$965.90
2.5 G
$1,890.20
5 G
$2,797.60
10 G
$4,148.30
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-367069-100MG
$335.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$335.40
250 MG
$477.10
500 MG
$752.70
1 G
$965.90
2.5 G
$1,890.20
5 G
$2,797.60
10 G
$4,148.30
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.28
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-367069-100MG
$335.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl (4-cyclopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C10H13NO2S/c1-2-13-10(12)5-9-11-8(6-14-9)7-3-4-7/h6-7H,2-5H2,1H3
Clave InChI
IYQXYSFQURNDKN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367069
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367069
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)