MilliporeSigma
ENA769507984
Enamine
3-amino-4-methylcyclohexane-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.21
Número MDL:
mp
250-251
Iupac Name
3-amino-4-methylcyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h5-7H,2-4,9H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
KUPBCZPXBMTAOQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365940
Melting Point
250-251
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365940
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)