MilliporeSigma
ENA769505497
Enamine
4-oxa-6-azaspiro[2.4]heptane-5,7-dione
Seleccione un Tamaño
50 MG
$319.80
100 MG
$475.80
250 MG
$679.90
500 MG
$1,071.20
1 G
$1,374.10
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-364269-50MG
$319.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$319.80
100 MG
$475.80
250 MG
$679.90
500 MG
$1,071.20
1 G
$1,374.10
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
127.1
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-364269-50MG
$319.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-oxa-6-azaspiro[2.4]heptane-5,7-dione
Inchi Code
1S/C5H5NO3/c7-3-5(1-2-5)9-4(8)6-3/h1-2H2,(H,6,7,8)
Clave InChI
YFJACGPGQWSFRE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364269
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364269
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)