ENA769495734
Enamine
2-ethoxy-2-(oxolan-3-yl)acetonitrile
About This Item
Iupac Name
ethoxy(tetrahydro-3-furanyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H13NO2/c1-2-11-8(5-9)7-3-4-10-6-7/h7-8H,2-4,6H2,1H3
Clave InChI
SUWKMRZQXXQNEK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343840
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343840
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)