MilliporeSigma
ENA769494933
Enamine
6-bromo-2-fluoro-3-(trimethylsilyl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.17
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-fluoro-3-(trimethylsilyl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H11BrFNSi/c1-12(2,3)6-4-5-7(9)11-8(6)10/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
LJWABYNYSGASQP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303512
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303512
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)