MilliporeSigma
ENA715369536
Enamine
tert-butyl 3-ethyl-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.28
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-ethyl-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-5-8-6-12(7-9(8)13)10(14)15-11(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3
Clave InChI
UHNGPZRFJMPEEQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303325
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303325
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)